186333
Natrium-D-gluconat
97%
Synonym(e):
D-Gluconsäure Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]23/D +12.1°, c = 1.75 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
206 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
InChIKey
UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?