184861
Naphthalin-bis(hexachlorcyclopentadien)-addukt
Synonym(e):
DHA
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208-210 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3C(C4C(c5ccccc35)[C@@]6(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@]4(Cl)C6(Cl)Cl)[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C20H8Cl12/c21-11-13(23)17(27)9-7(15(11,25)19(17,29)30)5-3-1-2-4-6(5)8-10(9)18(28)14(24)12(22)16(8,26)20(18,31)32/h1-4,7-10H/t7?,8?,9?,10?,15-,16+,17+,18-
InChIKey
ULBZLTIPWBXWCY-QDCKJYKTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,3-diiodonaphthalene via iodination in methanesulfonic acid
- 2,3-dibromonapthalene via bromination
Molecule studied for its pharmacological activity as a KSP inhibitor
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)