18055
4-Brom-L-phenylalanin
≥98.0% (NT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −22.0±2°, c = 0.5% in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~265 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(Br)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges