118265
3-(p-Tolyl)propionsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3