Wichtige Dokumente
180025
3-Bromanilin
98%
Synonym(e):
(3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromobenzenamine, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.625 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-18 °C (lit.)
Dichte
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Nc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
InChIKey
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>446.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 230 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?