Wichtige Dokumente
178462
2,4-Dichlorphenylacetonitril
98%
Synonym(e):
2,4-Dichlor-benzylcyanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
SMILES String
Clc1ccc(CC#N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H5Cl2N/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
InChIKey
VJARIBGMDPJLCL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
348.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
176 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)