Wichtige Dokumente
177679
7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidin
98%
Synonym(e):
5-Methyl[1,2,4]triazol[1,5-a]pyrimidin-7-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
280-283 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(O)n2ncnc2n1
InChI
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)10-6(9-4)7-3-8-10/h2-3,11H,1H3
InChIKey
ZUIVNYGZFPOXFW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Ruthenium(II)-Hmtpo complexes
- Dihydroorotate dehydrogenase inhibitors with antimalarial activity
Reactant for the Vilsmeier reaction of conjugated carbocycles and heterocycles
Investigations of the pharmacological activity caused by binding to HIV TAR RNA
Additive to study the space charge layer in silver bromide microcrystals
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?