Merck
177644
Sigma-Aldrich
Thallium(I)-bromid
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Thallium monobromide, Thallous bromide
About This Item
Lineare Formel:
TlBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thallium
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Dichte
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)