Merck
229970
Sigma-Aldrich
Thallium(I)-iodid
99.999% trace metals basis
Größe auswählen
25 G
€ 137,00
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 137,00
About This Item
Lineare Formel:
TlI
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 137,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
440 °C (lit.)
Dichte
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)