Merck
176885
Sigma-Aldrich
Aminodiphenylmethan -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
α-Amino-diphenylmethan -hydrochlorid
Größe auswählen
25 G
€ 56,80
€ 56,80
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 56,80
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.71
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 56,80
Nur noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
293-295 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
Cl.NC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13N.ClH/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12;/h1-10,13H,14H2;1H
InChIKey
CIHWJRSPVJBHGT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)