Wichtige Dokumente
174416
3-Hydroxypiperidin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
3-Piperidinol -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
SMILES String
Cl[H].OC1CCCNC1
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c7-5-2-1-3-6-4-5;/h5-7H,1-4H2;1H
InChIKey
VLECDMDGMKPUSK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Istaroxime analogues as Na+, K+ - ATPase inhibitors
Nitric oxide formation inhibitors
Selective CC chemokine receptor-3 antagonists
Oxygenated carbolines
α-lithioallyl amides
Reactant for highly chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?