Merck
174319
Sigma-Aldrich
p-Toluolsulfonhydrazid
~99%
Synonym(e):
p-Toluolsulfonylhydrazid, Tosylhydrazid
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SO2NHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
Beilstein:
610130
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
Assay
~99%
Verfügbarkeit
available only in EU
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
InChIKey
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Linda J Ejim et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(4), 755-764 (2007-02-16)
The biosynthesis of methionine is an attractive antibiotic target given its importance in protein and DNA metabolism and its absence in mammals. We have performed a high-throughput screen of the methionine biosynthesis enzyme cystathionine beta-lyase (CBL) against a library of