Merck
167630
Sigma-Aldrich
4-Chlor-1,3-dioxolan-2-on
90%
Synonym(e):
Chlorethylencarbonat, Chlorethylenglykol-carbonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.51
Beilstein:
109433
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.454 (lit.)
bp
121-123 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.504 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3ClO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
InChIKey
OYOKPDLAMOMTEE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Chloro-1,3-dioxolan-2-one reacts with potassium fluoride under severe conditions to yield 4-fluoro-1,3-dioxolan-2-one.
Sonstige Hinweise
Remainder ethylene carbonate
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of direct fluorination technology for application to materials for lithium battery.
Kobayashi M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 120(2), 105-110 (2003)