Wichtige Dokumente
167592
1-Chlor-2-methyl-2-propanol
97%
Synonym(e):
Chlor-tert.-butylalkohol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
124-128 °C (lit.)
Dichte
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
CC(C)(O)CCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3
InChIKey
JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
100.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
38 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?