Wichtige Dokumente
165263
Ethyl-2-ethylacetoacetat
90%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
bp
87-189 °C/743 mmHg (lit.)
Dichte
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C(CC)C(C)=O
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
156.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
69 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?