Fortfahren mit
390380
4-Acetamid-TEMPO, freies Radikal
97%
Synonym(e):
4-Acetamino-TEMPO, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-1-oxyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.30
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
423-840-3
Beilstein/REAXYS Number:
3546225
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 1.290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
143-145 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C11H21N2O2/c1-8(14)12-9-6-10(2,3)13(15)11(4,5)7-9/h9H,6-7H2,1-5H3,(H,12,14)
InChI key
UXBLSWOMIHTQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Oxidizes alcohols to carbonyl compounds in the presence of TsOH.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00375382000163945
description
97%
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
143-145 °C (lit.)
mp
143-146 °C, 143-145 °C (lit.)
mp
185-189 °C (lit.)
mp
~0 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
solid
Sigma-Aldrich 4-Acetamido-TEMPO reagent
-
-
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
14691-89-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)