Merck
163848
Sigma-Aldrich
α-Fluorzimtsäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH=C(F)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.15
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
bp
290 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
156-159 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)\C(F)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H7FO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)/b8-6-
InChIKey
QONCEXMULRJPPY-VURMDHGXSA-N
Allgemeine Beschreibung
α-Fluorocinnamic acid undergoes decarboxylation reaction on heating in the presence of copper to yield β-fluorostyrene.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of terminal monofluoro olefins.
Van S, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19, 2117-2133 (2002)