Wichtige Dokumente
160342
2-Fluor-ethanol
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
16 mmHg ( 20 °C)
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.365 (lit.)
bp
103 °C/757 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26.5 °C (lit.)
Dichte
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCF
InChI
1S/C2H5FO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
InChIKey
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
93.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
34 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?