Merck
257478
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol
97%
Synonym(e):
PFPOH
Größe auswählen
5 G
€ 39,40
25 G
€ 123,00
250 G
€ 815,00
€ 39,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 39,40
25 G
€ 123,00
250 G
€ 815,00
About This Item
Lineare Formel:
CF3CF2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.05
Beilstein:
1743133
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 39,40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.288 (lit.)
bp
80 °C/748 mmHg (lit.)
Dichte
1.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
SMILES String
OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F5O/c4-2(5,1-9)3(6,7)8/h9H,1H2
InChIKey
PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol ist ein alternatives Reinigungsmittel für Fluorchlorkohlenwasserstoff[1].
Anwendung
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol wird verwendet:
  • als Derivatisierungsreagenz beim Nachweis von unmarkiertem und 15N2-markiertem L-Tryptophan, L-Kynurenin, Serotonin und Chinolinsäure in Human- und Rattenplasma mittels GC-MS[2]
  • als Derivatisierungsreagenz bei der gleichzeitigen Analyse von Kokain und Kokaethylen und ihren möglichen Stoffwechsel- und Pyrolyseprodukten in Blut, Urin und Muskel mittels GC-MS[3]
  • bei der Herstellung von Trifluormethyl-Ynaminen, die wiederum Aldehyde in α-trifluormethyl-α,β-ungesättigte Amide umgewandelt haben,[4]
  • um fluorierte α-Keto-Ether mit Alkenen[5] zu generieren; findet breite Anwendung in der expandierenden Fluor-Forschung[5]
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M Usami et al.
Kokuritsu Iyakuhin Shokuhin Eisei Kenkyujo hokoku = Bulletin of National Institute of Health Sciences, (118)(118), 45-49 (2001-09-06)
Teratogenicity of 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol (5FP), an alternative cleaning agent for chlorofluorocarbon, was examined in rats. 5FP was diluted with sesame oil and given to pregnant rats (Crj: Wistar) by gavage once a day from day 7 to 17 of pregnancy at
Mitsue Sano et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 49(2), 128-135 (2014-03-29)
A method for the detection of unlabeled and (15)N2 -labeled L-tryptophan (L-Trp), L-kynurenine (L-Kyn), serotonin (5-HT) and quinolinic acid (QA) in human and rat plasma by GC/MS is described. Labeled and unlabeled versions of these four products were analyzed as
Ishihara, T.; et al.
Tetrahedron, 62, 3783-3783 (2006)
Patrick S Cardona et al.
Forensic science international, 157(1), 46-56 (2006-01-24)
A method was developed for simultaneously analyzing cocaine (COC), benzoylecgonine (BZE), norbenzoylecgonine (BNE), norcocaine (NCOC), ecgonine (ECG), ecgonine methyl ester (EME), m-hydroxybenzoylecgonine (HBZE), anhydroecgonine methyl ester (AEME), cocaethylene (CE), norcocaethylene (NCE), and ecgonine ethyl ester (EEE) in blood, urine, and
Sudha Manandhar et al.
The Journal of organic chemistry, 67(18), 6415-6420 (2002-08-31)
Interactions of various fluorinated and nonfluorinated alcohols with trans-stilbene in the presence of electrophilic reagents were studied. Under neat conditions, reactions of trans-stilbene (1) with fluorinated alcohols, R(f)OH (R(f) = CF3CH2-, CFH2CH2-, CF3CF2CH2-, CF2H(CF2)3CH2-, (CF3)2CH-, (CF3)3C- (2a-f) in the presence