Merck
159018
Sigma-Aldrich
1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose
98%
Synonym(e):
ββ-D-Ribofuranose-1-acetat-2,3,5-tribenzoat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H24O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.48
Beilstein:
100243
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +24.3°, c = 1 in pyridine
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
InChI
1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
InChIKey
GCZABPLTDYVJMP-CBUXHAPBSA-N
Anwendung
Starting material for nucleoside synthesis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable