Merck
15545
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mts)-OH Cyclohexylaminsalz
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Nα-Boc-Nω-(mesitylen-2-sulfonyl)-L-arginin Cyclohexylaminsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H32N4O6S · C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
555.73
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (TLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +11.5±1°, c = 0.5% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~130 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NC1CCCCC1.Cc2cc(C)c(c(C)c2)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N4O6S.C6H13N/c1-12-10-13(2)16(14(3)11-12)31(28,29)24-18(21)22-9-7-8-15(17(25)26)23-19(27)30-20(4,5)6;7-6-4-2-1-3-5-6/h10-11,15H,7-9H2,1-6H3,(H,23,27)(H,25,26)(H3,21,22,24);6H,1-5,7H2/t15-;/m1./s1
InChIKey
YZLIRHMRDOFTHQ-XFULWGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)