Wichtige Dokumente
154334
2,5-Diaminotoluol-sulfat
97%
Synonym(e):
2-Methyl-p-phenylendiamin -sulfat (Salz), 2,5-Tolylendiamin-sulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
OS(O)(=O)=O.Cc1cc(N)ccc1N
InChI
1S/C7H10N2.H2O4S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
KZTWOUOZKZQDMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?