Fortfahren mit
15375
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-S-tert.-butylmercapto-L-cystein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
309.45
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-013-2
Beilstein/REAXYS Number:
1982924
MDL number:
€ 358,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
117-119 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChI key
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4593131551215434
description
≥99.0% (TLC)
description
97%
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
97%
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
optical activity
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
optical activity
[α]20/D +27.5°, c = 1 in ethanol
optical activity
[α]20/D −20±1°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
117-119 °C
mp
143-146 °C (lit.)
mp
136 °C (dec.) (lit.)
mp
-
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)