Fortfahren mit
15434
Boc-Tyr(tBu)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonym(e):
Boc-O-tert.-butyl-L-tyrosin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 177,00
€ 132,75
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3COC6H4CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.41
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4327336
€ 132,75
Listenpreis€ 177,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
optical activity
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H27NO5/c1-17(2,3)23-13-9-7-12(8-10-13)11-14(15(20)21)19-16(22)24-18(4,5)6/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChI key
ZEQLLMOXFVKKCN-AWEZNQCLSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7853947623374229
description
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
description
98%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
98%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
optical activity
[α]20/D −15.0±1.0°, c = 1% in DMF
optical activity
-
optical activity
[α]20/D −29±2°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Tyr(tBu)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)