Merck
152781
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorphenylhydrazin -hydrochlorid
98%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3NHNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.49
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
208 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl.NNc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChIKey
RQZTURFFWSJCMT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)