Merck
151394
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzoesäure
97%
Synonym(e):
6-Nitro-o-toluylsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(NO2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
Beilstein:
2050804
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
153-157 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)