Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-289-9
MDL number:
Assay:
99%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
mp
107-109 °C (lit.)
functional group
ester, nitro
SMILES string
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
InChI key
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR Standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay - | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 107-109 °C (lit.) | mp 107-109 °C (lit.) | mp 216-217 °C (lit.) | mp - |
| functional group ester, nitro | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dinitrobenzoesäure-methyl-ester
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?