Fortfahren mit
557161
Bis(4-chlorphenyl)disulfid
97%
Synonym(e):
4,4′-Dichlordiphenyl-disulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 302,00
€ 226,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[ClC6H4S]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-531-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 226,50
Listenpreis€ 302,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
chloro, disulfide
SMILES string
Clc1ccc(SSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(4-chlorophenyl) disulphide can be synthesized from 4-chlorophenylthiol via oxidation. It produces poly(p-phenylene sulfide), via thermolysis. Bis(4-chlorophenyl) disulfide can also be prepared by a microwave assisted method involving the reaction between respective elemental sulfur and 1-chloro-4-iodobenzene in the presence of CuO nanopowder (catalyst).
Application
Bis(4-chlorophenyl) disulfide may be used to synthesize non-symmetrical heterodimer 4-chlorophenyl-2′-nitrophenyl disulfide.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
641367
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
71-74 °C (lit.)
mp
41-45 °C (lit.)
form
solid
form
solid
functional group
chloro, disulfide
functional group
disulfide
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)