Merck
14998
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(2-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-2-methyl-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.33
Beilstein:
5381790
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChIKey
PCGOCPOJLMLJAR-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)