14986
Boc-Phe(3-CN)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-3-cyan-L-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(13(18)19)8-10-5-4-6-11(7-10)9-16/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
InChIKey
FDQDHMZKOPOWFE-LBPRGKRZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)