Merck
14931
Sigma-Aldrich
Boc-(S)-α-(4-fluorbenzyl)-Pro-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-1-Boc-2-(4-fluorbenzyl)-2-pyrrolidincarbonsäure, Boc-α-(4-fluorbenzyl)-D-prolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22FNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Boc-(S)-α-(4-fluorbenzyl)-Pro-OH, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder or crystals
Farbe
white to almost white
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@]1(Cc2ccc(F)cc2)C(O)=O
InChI
1S/C17H22FNO4/c1-16(2,3)23-15(22)19-10-4-9-17(19,14(20)21)11-12-5-7-13(18)8-6-12/h5-8H,4,9-11H2,1-3H3,(H,20,21)/t17-/m0/s1
InChIKey
AWTXCFLBYUGCEW-KRWDZBQOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.