Fortfahren mit
23-023-M
SCF-Skp2 Proteinkomplex, Aktiv, 10 µg
Active complex of five (5) full length, recombinant human enzymes: Skp1, Skp2, Cul1, Rbx1 & Cks1. For use in Enzyme Assays. Functions as an E3 ligase in ubiquitination assays.
Synonym(e):
SCF Skp2, Skp2/Cks1 complex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.960,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
€ 3.960,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable
Gene Information
General description
Die SCF-Komplexe (Skp1-Cul1-F-Box-Protein) stellen die größte Familie der Ubiquitin-Protein-Ligasen dar und vermitteln die Ubiquitinierung eines breiten Spektrums von regulatorischen und signalisierenden Proteinen in verschiedenen Zellsignalwegen. Das SCF enthält die drei invarianten Komponenten Skp1, Cul1 und Rbx1 sowie als austauschbare Untereinheit ein F-Box-Protein, das für die Rekrutierung spezifischer Substrate für die durch das SCF vermittelte Ubiquitinierung verantwortlich ist. SCFSkp2 vermittelt die Ubiquitinierung und den anschließenden proteasomalen Abbau der Zielproteine, die an der Zellzyklusprogression, Signaltransduktion und Transkription beteiligt sind. Es erkennt spezifisch phosphoryliertes p27 und ist an der Regelung des G1/S-Übergangs beteiligt. Die Bildung eines Komplexes aus SCFSkp2 und Cks1 ist für den Abbau von p27 erforderlich. Eine erhöhte Konzentration von Skp2 und reduzierte Konzentration von p27 wird bei mehreren Krebsarten mit einer schlechten Prognose in Verbindung gebracht.
Other Notes
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)