145009
2,4-Dichlortoluol
99%
Synonym(e):
1,3-Dichloro-4-methylbenzene, 2,4-Dichloro-1-methylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.546 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
Dichte
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
FUNUTBJJKQIVSY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter