Wichtige Dokumente
142255
6-Chlor-2-nitrobenzonitril
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
116-118 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClN2O2/c8-6-2-1-3-7(10(11)12)5(6)4-9/h1-3H
InChIKey
ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?