Merck
140864
Sigma-Aldrich
Mesitylen
reagent grade, 97%
Synonym(e):
1,3,5-Trimethyl-benzol
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
Beilstein:
906806
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1022 °F
Expl.-Gr.
0.88-6.1 %, 100 °F
Brechungsindex
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChIKey
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Binders for metals in industrial processes: A study explored the use of hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers, where mesitylene was employed as a critical solvent in the synthesis process, offering potential in industrial metal binding applications (Abu Sbeih and Al Harahsheh, 2024).
  • Permeation networks for selective solvent filtration: Research demonstrated the use of mesitylene in creating superoleophilic, chemically and mechanically resistant percolation networks of ZIF-7 and ZIF-11 for the selective permeation of oils and chlorinated solvents, indicating its utility in industrial chemical processes (Prasanthi and Datta, 2023).
  • Green synthesis of covalent organic frameworks: A review highlighted the role of mesitylene in the green and facile preparation of covalent organic frameworks, emphasizing its significance in sustainable and advanced applications in chemical engineering (Azadi and Dinari, 2023).
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Christoph Sprung et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(5), 1916-1928 (2015-01-16)
A detailed and systematic polarized confocal fluorescence microscopy investigation is presented on three batches of large coffin-shaped ZSM-5 crystals (i.e., parent, steamed at 500 °C, and steamed at 700 °C). In total, six laser lines of different wavelength in the
Zachariah M Heiden et al.
Inorganic chemistry, 50(4), 1470-1479 (2011-01-28)
The series of o-benzylphosphino-boranes, o-(R(2)B)C(6)H(4)CH(2)PtBu(2) (R = Cl 3, Ph 4, Cy 6, C(6)F(5) 7, Mes 8) and o-(BBN)C(6)H(4)CH(2)PtBu(2) (5), were synthesized from reactions of the respective chloroboranes with the lithiated benzyl-phosphine. In an analogous fashion, the α-methylbenzyl(N,N-dimethyl)amine-boranes o-(R(2)B)C(6)H(4)CH(Me)NMe(2) (R
John W Colson et al.
Science (New York, N.Y.), 332(6026), 228-231 (2011-04-09)
Covalent organic frameworks (COFs), in which molecular building blocks form robust microporous networks, are usually synthesized as insoluble and unprocessable powders. We have grown two-dimensional (2D) COF films on single-layer graphene (SLG) under operationally simple solvothermal conditions. The layered films
Elizabeth L Hommel et al.
The Analyst, 128(6), 750-755 (2003-07-18)
The air-liquid interface and the liquid-phase of benzene, toluene, 1,3-dimethylbenzene, and 1,3,5-trimethylbenzene are studied using broad bandwidth sum frequency generation spectroscopy, Raman and infrared spectroscopy. A vibrationally resonant sum frequency response is observed from these surfaces in spite of the
Alessandro Scarso et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(41), 13512-13518 (2004-10-14)
The reversible encapsulation of a series of normal alkane guests in a cylindrical host was studied by NMR methods. For small hydrocarbons such as n-pentane or n-hexane, two guests enter the host, and they move freely within. With n-heptane no