Fortfahren mit
8.05890
Mesitylen
Technipur®
Synonym(e):
1,3,5-Trimethyl-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,30
165 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.520,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.19
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
906806
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
163-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
€ 68,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mesitylene is a methyl-substituted benzene hydrocarbon, a specialty solvent used for research and industrial applications. Derivatives of mesitylene are used as colorant precursors to prepare organic dye intermediates such as 2,4,6-trimethylaniline.
Application
  • Mesitylene is used as a:
  • building block to manufacture antioxidants, plasticizers, rubber, adhesives, etc.
  • ligand in organometallic reactions
  • developer for photo patternable silicones
  • precursor to prepare a variety of fine chemicals
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mesitylen
Signalwort
Danger
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-67-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)