Wichtige Dokumente
139734
3-Methylcyclohexanol, Gemisch aus cis und trans
99%
Synonym(e):
Hexahydro-m-kresol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H10OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
Beilstein:
2036372
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
Dichte
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1CCCC(O)C1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?