Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 139,00 € 104,25 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
€ 104,25
Listenpreis€ 139,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.515 (lit.)
bp
76 °C/5 mmHg (lit.)
mp
32 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Cc1cc(O)ccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
RVYGYYVGWSCWGY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 1.134 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| bp 76 °C/5 mmHg (lit.) | bp - | bp 65-68 °C/2 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.515 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index - |
| mp 32 °C (lit.) | mp 174-179 °C (lit.) | mp 31-35 °C (lit.) | mp 123-126 °C (lit.) |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?