Wichtige Dokumente
139246
1,1,3,3-Tetramethyldisilazan
97%
Synonym(e):
TMDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.404 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
99-100 °C
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](C)(C)N[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C4H15NSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h5-7H,1-4H3
InChIKey
NQCZAYQXPJEPDS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?