Wichtige Dokumente
138428
1,3-Bis-(ethylamino)-propan (sym.)
97%
Synonym(e):
N,N′-Diethyl-1,3-propandiamin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
689 °F
Expl.-Gr.
11.6 %
Brechungsindex
n20/D 1.4374 (lit.)
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)