Wichtige Dokumente
137022
1,2-Diphenylethylamin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
EMPROVE® Bio
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.58 (lit.)
bp
310-311 °C/750 mmHg (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NC(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10,14H,11,15H2
InChIKey
DTGGNTMERRTPLR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?