Wichtige Dokumente
126551
2,4-Dimethyl-1,3-pentadien
98%
Synonym(e):
1,1,3-Trimethylbutadiene, 2,4-Dimethylpenta-2,4-diene
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
67 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
Dichte
0.744 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C(C)=C\C(C)=C
InChI
1S/C7H12/c1-6(2)5-7(3)4/h5H,1H2,2-4H3
InChIKey
CMSUNVGIWAFNBG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
50.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
10 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)