Wichtige Dokumente
126330
2,3-Dimethoxyphenol
98%
Synonym(e):
Pyrogallol-1,2-dimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
233-234 °C (lit.)
Dichte
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(O)c1OC
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-7-5-3-4-6(9)8(7)11-2/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
QSZCGGBDNYTQHH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?