Merck
12339
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-cyanphenyl)-propionsäure, Boc-4-cyan-L-β-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
(R)-Boc-4-cyano-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Farbe
colorless to white
mp (Schmelzpunkt)
132-138 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C15H18N2O4/c1-15(2,3)21-14(20)17-12(8-13(18)19)11-6-4-10(9-16)5-7-11/h4-7,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m1/s1
InChIKey
PYMTTWVQVSELBI-GFCCVEGCSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)