Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >5 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCN(C)Cc1ccc2nc3sc(cn3c2c1)C(=O)N(C)C4CCCCC4.COCCN(C)Cc5ccc6nc7sc(cn7c6c5)C(=O)N(C)C8CCCCC8.COCCN(C)Cc9ccc%10nc%11sc(cn%11c%10c9)C(=O)N(C)C%12CCCCC%12
InChI
1S/3C22H30N4O2S.2C4H4O4.H2O/c3*1-24(11-12-28-3)14-16-9-10-18-19(13-16)26-15-20(29-22(26)23-18)21(27)25(2)17-7-5-4-6-8-17;2*5-3(6)1-2-4(7)8;/h3*9-10,13,15,17H,4-8,11-12,14H2,1-3H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b;;;2*2-1+;
InChI key
MCGFIZFYSARKON-RAMYONIISA-N
Biochem/physiol Actions
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?