Wichtige Dokumente
122068
trans-4-Methoxy-3-buten-2-on
technical grade, 90%
Synonym(e):
(E)-4-Methoxy-3-buten-2-one
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.468 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(OC)=C(\[H])C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-5(6)3-4-7-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
VLLHEPHWWIDUSS-ONEGZZNKSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?