Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 € 132,75 | |
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 478,00 € 358,50 |
Über diesen Artikel
€ 132,75
Listenpreis€ 177,00Sparen Sie 25%grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.432
bp
57-59 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3
InChI key
UTBCRHAMJFMIIR-UHFFFAOYSA-N
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (AT) | assay ≥98.0% (AT) | assay ≥97%, ≥97.0% (HPLC), 97.0-103.0% (AT) | assay ≥97.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 57-59 °C/12 mmHg (lit.) | bp 60 °C/21 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.48 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.432 | refractive index n20/D 1.452 | refractive index - | refractive index n20/D 1.463 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
176.0 °F - closed cup
flash_point_c
80 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Cuprizon nach der Mineralisierung von Säure
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PHR8985-500MG | 04065268554807 |
| L0750500 | 04061833836644 |
| Y0000576 | 04061833795804 |
| Y0000576-0.8MG | 04061832621449 |
| L1764-50MG | 04061833949559 |
| BP434 | 04061834337331 |
| 1370305-200MG | 04061833020227 |
| 63406-10ML | 04061836693015 |
| 63406-50ML | 04061836699727 |