Merck
122025
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thiocarbamate
SMILES String
CCN1C(=O)COC1=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-6-4(7)3-8-5(6)9/h2-3H2,1H3
InChIKey
ZILKBTSQUZJHOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone may be used in chemical synthesis.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)