Merck
118613
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-hepten
98%
Größe auswählen
1 G
€ 119,00
€ 119,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 119,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH=C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.21
Beilstein:
1732139
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 119,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
122 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−122 °C (lit.)
Dichte
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC\C=C(\C)C
InChI
1S/C8H16/c1-4-5-6-7-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
WEPNJTDVIIKRIK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-2-heptene undergoes oxidation by singlet oxygen generated by the excitation of thiazine dyes cation to form hydroperoxides[1].
Anwendung
2-Methyl-2-heptene was used in the functionalization of ethylene/5,7-dimethyl-1,6-diene copolymer with maleic anhydride via Alder Ene reaction[2].
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Singlet oxygen mediated oxidation of olefins within zeolites: selectivity and complexities.
Shailaja J, et al.
Tetrahedron, 56(36), 6927-6943 (2000)
1H-NMR study of maleic anhydride modified ethylene-diene copolymers.
Vicente AI, et al.
Journal of Polymer Research, 18(4), 527-532 (2011)