Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,80 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH2CH2CH(CH3)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-635-2
Beilstein/REAXYS Number:
1719870
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
refractive index
n
bp
154-156 °C (lit.)
density
0.733 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCCC(C)C=C
InChI
1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3
InChI key
KSXTZYRIJKDCEA-UHFFFAOYSA-N
General description
(R)-3,7-dimethyl-1-octene is an optically active alkyl-α-olefin. Its copolymerization with styrene, 1-vinylnaphthalene or 2-methylstyrene by Ziegler-Natta catalysts has been reported. Preparation of copolymers of racemic and optically active 3,7-dimethyl-1-octene with ethylene in the presence of Ziegler-Natta isospecific catalysts have been studied. Polymerization of (R,S)-3,7-dimethyl-1-octene in the presence of heterogeneous or homogeneous isotactic specific catalysts involves highly stereospecific insertion of (R,S)-3,7-dimethyl-1-octene into the metal-CH3 bond.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥97% (GC) | description ≥98.5% (GC) | description 98% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥97% (GC) | assay ≥98.5% (GC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.733 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.653 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.653 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
| bp 154-156 °C (lit.) | bp 41 °C (lit.) | bp 41 °C (lit.) | bp - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?